Learn More
Tenak™ Rack Eco AluRack pour plaques de microtitration
Code produit. 12418200 Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Plaques
Plaques (10)
Plaques (14)
Plaques (15)
Plaques (25)
Plaques (42)
Description:
Pour étagères de 16 mm de hauteur
Pour étagères de 25 mm de hauteur
Pour étagères de 45 mm de hauteur
Pour étagères de 65 mm de hauteur
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12418200
Marque: Tenak™ TE15202
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Différentes hauteurs de tablette selon les préférences disponibles. Les racks AluRacks Eco en aluminium Tenak™ pour plaques de microtitration peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs.
  • Plusieurs hauteurs d’étagères disponibles
  • Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
  • En aluminium
Spécification
Type de produit Eco AluRack
Description Pour étagères de 65 mm de hauteur
Capacité Plaques (10)
Matériau Aluminium
Positions 10
À utiliser avec (équipement) Pour Mtp, congélateurs coffres
Quantité 1/boîte
Dimensions (L x l x H) 135 x 92 x 665mm
Largeur (métrique) 92 mm
Hauteur (métrique) 665 mm
Profondeur (métrique) 135 mm