Learn More
Tenak™ Rack Eco AluRack pour plaques de microtitration
Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Plaques
Plaques (10)
Plaques (14)
Plaques (15)
Plaques (25)
Plaques (42)
Description:
Pour étagères de 16 mm de hauteur
Pour étagères de 25 mm de hauteur
Pour étagères de 45 mm de hauteur
Pour étagères de 65 mm de hauteur
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Plusieurs hauteurs d’étagères disponibles
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- En aluminium
Spécification
Spécification
| Type de produit | Eco AluRack |
| Description | Pour étagères de 25 mm de hauteur |
| Capacité | Plaques (25) |
| Matériau | Aluminium |
| Positions | 25 |
| Étagères | 25 |
| Empilables | Oui |
| À utiliser avec (équipement) | Pour Mtp, congélateurs coffres |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Quantité | 1/boîte |
| Afficher plus |