Learn More
Tenak™ Eco AluRack pour congélateur vertical, pour plaques de microtitration, étagères de 25 mm de haut
Code produit. 12438210 Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Plaques de microtitration (24)
Plaques de microtitration (30)
Plaques de microtitration (32)
Plaques de microtitration (36)
Plaques de microtitration (40)
Plaques de microtitration (42)
Plaques de microtitration (48)
Plaques de microtitration (50)
Plaques de microtitration (56)
Plaques de microtitration (60)
Plaques de microtitration (70)
Plaques de microtitration (72)
Plaques de microtitration (75)
Plaques de microtitration (84)
Array:
10 x 4
10 x 5
10 x 6
10 x 7
12 x 4
12 x 5
12 x 6
12 x 7
15 x 5
6 x 4
6 x 5
6 x 6
6 x 7
8 x 4
8 x 5
8 x 6
8 x 7
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12438210
Marque: Tenak™ TE15410
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le Eco AluRack pour congélateurs verticaux est conçu pour accueillir des plaques de microtitration.
  • À utiliser dans des congélateurs verticaux
  • Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
  • Fabrication en aluminium
Spécification
Hauteur (métrique) 25 mm
Dimensions (L x l x H) 360 x 135 x 159 mm
À utiliser avec (équipement) Congélateurs armoires
Capacité Plaques de microtitration (24)
Array 6 x 4
Matériau Aluminium