missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ ECO AluRack pour congélateurs verticaux, boîtes de 75 mm de haut

Code produit. 12412530 Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Boîtes (10)
Boîtes (6)
Boîtes (8)
Boîtes (12)
Boîtes (16)
Boîtes (20)
Boîtes (6)
Boîtes (9)
Array:
2 x 3
2 x 4
2 x 5
3 x 2
3 x 3
3 x 4
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 4
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12412530

Marque: Tenak™ TE11262

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les boîtes de congélation ECO AluRack s’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisées avec toutes les cryoboîtes standard.

  • En aluminium résistant à l’eau de mer
  • S’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisées avec toutes les cryoboîtes standard
  • Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
  • Sans boîtes en carton blanc
  • Leur contenance est exprimée en hauteur x profondeur

Spécification

Description Résistant à l'eau de mer
Array 2 x 3
Capacité Boîtes (6)
Matériau Aluminium
Positions 6
À utiliser avec (équipement) Congélateur vertical
Dimensions (L x l x H) 425 x 139 x 160 mm
Hauteur (métrique) 75 mm (boîte)
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis