Learn More
Tenak™ ECO AluRack pour congélateurs verticaux, boîtes de 75 mm de haut
Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Boîtes (10)
Boîtes (6)
Boîtes (8)
Boîtes (12)
Boîtes (16)
Boîtes (20)
Boîtes (6)
Boîtes (9)
Array:
2 x 3
2 x 4
2 x 5
3 x 2
3 x 3
3 x 4
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 4
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En aluminium résistant à l’eau de mer
- S’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisées avec toutes les cryoboîtes standard
- Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
- Sans boîtes en carton blanc
- Leur contenance est exprimée en hauteur x profondeur
Spécification
Spécification
| Description | Résistantes à l’eau de mer |
| Array | 3 x 2 |
| Capacité | Boîtes (6) |
| Matériau | Aluminium |
| Positions | 6 |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateur vertical |
| Dimensions (L x l x H) | 284 x 139 x 240 mm |
| Hauteur (métrique) | 75 mm (boîte) |