Learn More
Skytec™ Gants Eco Bronze
Code produit 30274563 Tous les produits Skytec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
5 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30274563 Grande 5 paires
30274611 Standard 5 paires
30274599 Moyen 5 paires
30274537 XL 5 paires
30274638 2XL 5 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30274563 Fournisseur Skytec™ Code fournisseur SKG00052EH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.13€
    34.02€ / 5 paires
    Économisez 16.11€
    32% de réduction
En stock
Un gant thermique très souple fabriqué à partir de matériaux recyclés PET Revêtement intérieur et extérieur en mousse de nitrile pour les articulations des articulations, adapté aux travaux en milieu huileux et humide. Compatible avec les écrans tactiles et à 360°° Traitement hydrofuge.
  • Gant isolé avec doublure en polyester recyclé
  • Doublure douce et légère composée à 50 % de polyester recyclé et à 50 % de polyester vierge
  • Le revêtement souple et durable en mousse de nitrile des articulations garantit une prise en main sûre dans des conditions humides et huileuses.
  • La doublure intérieure légère en acrylique assure l'isolation thermique
  • 360° Traitement hydrofuge pour protéger des liquides
  • Fonctionnalités tactiles permettant l'utilisation avec des appareils à écran
  • Doublure ajustée pour un confort optimal
  • Le poignet élastique assure un maintien sûr.
  • Certifié RCS (Recycled Claim Standard)
  • 1 paire = 1 500 mL (PET bouteille en plastique
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016 : Coupe A2, EN 388:2016 + A1:2018 3331B, EN 21420:2020
Structure Maille sans coutures
Coating Material Mousse nitrile
Couleur Vert, Noir
Finition externe Rugueux
Hand Ambidextres
Matériau Polyester
Type de produit Gants isolés
Dimensions Grande
Matériau de revêtement Acrylique
Longueur (métrique) 260 mm