Learn More
Sharpsguard™ Récipient écologique pour déchets Cyto 22
GREENER_CHOICE
Code produit. 17794864
Click to view available options
Capacité (métrique):
17,86 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17794864
Marque: Sharpsguard™ DD620R
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les nouveaux récipients écologiques Sharpsguard™ cyto, fabriqués en plastique recyclé à 40 % au moins, sont destinés à l’élimination des déchets tranchants contaminés par des produits médicaux cytotoxiques et cytostatiques.
  • Le récipient écologique Sharpsguard™ cyto 22 est idéal pour les salles d’opération, les laboratoires et les salles de soins générant des volumes importants de déchets cytotoxiques et cytostatiques. L’ouverture large permet une élimination économique et pratique des déchets volumineux.
  • Ce récipient est fourni avec la base et le couvercle séparément et contient un tampon absorbant. Vous trouverez sur l’étiquette des détails sur la façon de verrouiller le conteneur et de préserver la sécurité des utilisateurs et du contenu.
  • Il est conçu pour s’adapter en toute sécurité à nos supports mobiles et de portoirs POUDS™.
  • Ce récipient est destiné à l’élimination par incinération ou par tout autre procédé autorisé et est conçu pour l’envoi de déchets classés par codes CEE : 18-01-01, 18-01-03, 18-01-08, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-07, 18-02-08.
Spécification
Capacité (métrique) 17,86 L
Couleur de bouchon Violet
Diamètre (métrique) externe 327 mm
Couleur Jaune
Hauteur (métrique) 343 mm
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 943 g