Learn More
AMPri Cap de la foule Eco-Plus
Code produit 31741106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Vert
Conditionnement:
2000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31741106 Blanc 2000 pièces
31740986 Vert 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31741106 Fournisseur AMPri Code fournisseur 04021WM
Expédition estimée: 21-12-2026
Capsules jetables pour les équipements de protection hygiénique dans le secteur alimentaire et les salles blanches, disponibles en blanc et vert
  • Fabricant : AMPri
  • Marque : Eco-Plus
  • Produit jetable
  • Taille adulte
  • Fonctionnalité(s) spécial(s) : sans latex
  • Matériau : Polypropylène
  • Champ d’application : Vêtements hygiéniques
  • Domaines d’utilisation : Laboratoire, médecine, industrie
  • Sécurité alimentaire : Adapté aux aliments gras, secs et aqueux
  • Secteurs appropriés : Service alimentaire, autorités gouvernementales et hôpitaux
  • Dimensions : 440 mm x 510 mm (longueur x largeur)
Spécification
Type de produit Charlotte
Dimensions Moyen
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Usage unique