Learn More
Lauda™ Bain thermostatique de refroidissement ECO RE 415 S avec fiche CEE7/7
GREENER_CHOICE
Code produit. 16832360
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16832360
Marque: Lauda™ L002815
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bain / circulateur thermostatique doté de la technologie de microprocesseur la plus récente et d’une bobine de refroidissement intégrée
  • Affichage LCD graphique monochrome pour l’indication simultanée de valeurs réelles / définies
  • Navigation conviviale dans les menus en langage clair
  • Entrée facile via le curseur et les touches
  • Touche Tmax supplémentaire pour la protection contre la surchauffe
  • Contrôleur continu entièrement électronique avec action PID
  • Classe de sécurité III pour une utilisation avec les liquides inflammables et non inflammables
  • Coupure en cas de surchauffe réglable par menu
  • Pompe Vario à six niveaux de performances réglables
  • Contrôle aisé du débit entre circulation interne et circulation externe pendant le fonctionnement sans contact avec le bain
  • Interface USB en standard
  • Possibilité de mise à niveau avec un module d’interface (module analogique, de contact, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
  • Possibilité de mise à niveau avec le module Pt 100/LiBus pour contrôle externe et télécommande via la console de commande
  • Programmateur intégré, un programme avec max. 20 segments
  • Raccords de pompe avec raccords en plastique de 13 mm en standard
  • Cuve de bain en acier inox avec vanne de vidange
  • Refroidissement du condenseur
  • Air
  • Utilise des réfrigérants naturels
  • Caractéristiques techniques :
    • Plage de températures de fonctionnement : -15 à 200°C
    • Plage de température ambiante : 5 à 40°C
    • Stabilité thermique : 0,02 ±K
    • Puissance de chauffage max. : 2 kW
    • Puissance max. : 2,2 kW
    • Consommation électrique : 10 A
    • Pression de pompe max. : 0,6 bar
    • Pression max. de débit de la pompe : 22 L/min
    • Volume de bain min. / max : 3,3 à 4 L
    • Dimensions de la cuve (l x P x H) : 130 x 105 x 160 mm
    • Dimensions globales (l x P x H) : 180 x 350 x 546 mm
    • Alimentation : 230 V, 50 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
    • Puissance de refroidissement (étapes de pompe) :
      • 20°C (2), éthanol ; 0,18 kW
      • 0°C (2), éthanol ; 0,12 kW
      • -15°C (2), éthanol ; 0,03 kW
    • Accessoire standard :
      • Un couvercle de bain, un bouchon de fermeture
  • Spécification
    Tension 230 V