Learn More
BOLA Eco-Stopcock-Plugs
Click to view available options
Longueur (métrique):
13,5 mm
18,2 mm
18,8 mm
19,5 mm
21,5 mm
24 mm
28 mm
29,2 mm
Contenu:
avec alésage
sans alésage
Conditionnement:
1 pièce
Beschreibung
With grip and nut made of PP, washer included.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (métrique) | 21,5 mm |
| Taille du bouchon | M14 |
| Largeur (métrique) | 42 mm |
| Certifications/Conformité | FDA |
| Contenu | sans alésage |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur