Learn More
Brannan™ ECO-therm Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +110°C
-10°C à +150°C
-35°C à +50°C
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Lab thermometer
- Safe non-mercury filling
- The ECO-therm™ thermometers, filled with food safe oils, the quality and resolution makes these an ideal substitute for general purpose mercury thermometer
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Spécification
Spécification
| Points d’étalonnage | 0°C, 50°C, 100°C |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 UKAS |
| Type d’immersion | immersion partielle |
| Longueur (métrique) | 30.5 cm |
| Matériau | Glass |
| Remplissage du thermomètre | Alcool vert |
| Température max. (impériale) | 230°F |
| Température max. (métrique) | 110°C |
| Température (impériale) min. | 14°F |
| Température min. (métrique) | -10°C |
| Afficher plus |