Learn More
Brannan™ ECO-therm Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
GREENER_CHOICE
Code produit. 17883098
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +110°C
-10°C à +150°C
-35°C à +50°C
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17883098
Marque: Brannan™ 46/706/0 + 49/503/0
ECO-therm™ green spirit laboratory thermometer complete with calibration certificate.
  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • The ECO-therm™ thermometers, filled with food safe oils, the quality and resolution makes these an ideal substitute for general purpose mercury thermometer
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Spécification
Points d’étalonnage 0°C, 70°C, 140°C
Certifications/Conformité ISO 17025 UKAS
Type d’immersion immersion partielle
Longueur (métrique) 30.5 cm
Matériau Glass
Remplissage du thermomètre Alcool vert
Température max. (impériale) 302°F
Température max. (métrique) 150°C
Température (impériale) min. 14°F
Température min. (métrique) -10°C
Plage de températures (impériale) 14°F to 302°F
Plage de températures (métrique) -10°C à +150°C
Précision ± 1.0°C at 35°C
Subdivision 1°C
Immersion Length 76 mm
Largeur (métrique) 1.2 cm