Learn More
Uvex™ Blouse de laboratoire 100 % coton économique pour femme, taille normale
Tous les produits Uvex ProduitsDescription
- Idéal pour un usage quotidien et adapté au lavage industriel.
- Poches plaquées sur les côtés avec une poche sur la poitrine gauche pour un rangement pratique
- Taille normale avec coutures préformées
- Manchettes réglables
- Panneau avant dissimulé
- Col à revers
Spécification
Spécification
| Type de produit | Blouse de laboratoire à usage général |
| Dimensions | Grand |
| Sexe | Pour femme |
| Matériau | Coton |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons pression |
| Type de manchette | À boutons pression |
| Jetable | Réutilisable |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Aucun |
| Afficher plus |