Learn More
Uvex™ Blouse de laboratoire 100 % coton économique pour femme, taille normale
Code produit 15368742 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grand
Très grand
2XL
3XL
XXXXL
XXXXXL
XXXXXXL
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15368742 Très grand 1 pièce
15328742 XS 1 pièce
15338742 Standard 1 pièce
15348742 Moyen 1 pièce
15358742 Grand 1 pièce
15378742 2XL 1 pièce
15388742 3XL 1 pièce
15398742 XXXXL 1 pièce
15308752 XXXXXL 1 pièce
15318752 XXXXXXL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15368742 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 8150905
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La blouse de laboratoire économique pour femme est idéale pour les tâches quotidiennes et adaptée au blanchiment industriel.Offre un ajustement légèrement adapté et plusieurs poches pour un rangement pratique.
  • Idéal pour un usage quotidien et adapté au lavage industriel.
  • Poches plaquées sur les côtés avec une poche sur la poitrine gauche pour un rangement pratique
  • Taille normale avec coutures préformées
  • Manchettes réglables
  • Panneau avant dissimulé
  • Col à revers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire polyvalente
Dimensions Très grand
Sexe Pour femme
Matériau Coton
Couleur Blanc
Type de bouchon Boutons pression
Type de manchette À boutons pression
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Résistance Aucun
Modèle Normale
Nbre de poches 3
Type de collier Revers
Type de manchon Pleine longueur
Taille (impériale) de la poitrine 44 in
Taille (métrique) de la poitrine 111.8 cm
Longueur (métrique) 105 cm