Learn More
Novus Biologicals™ Eco1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpecifications
Specifications
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Catégorie de recherche | DNA Repair, Lipid and Metabolism |
| Cible | Eco1 |
| Synonyme | CTF7 homolog 1, EC 2.3.1.-, ECO1 homolog 1, EFO1CTF, EFO1p, ESO1 homolog 1, ESO1A930014I12Rik, Establishment factor-like protein 1, Establishment of cohesion 1 homolog 1, establishment of cohesion 1 homolog 1 (S. cerevisiae), hEFO1, KIAA1911ECO1, MGC105022, N-acetyltransferase ESCO1 |
| Symbole de gène(s) | ESCO1 |