Learn More
Velp Scientifica™ Thermoréacteur Eco16pour l’analyse de la DCO
Code produit. 11761953 Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Plage:
Le minuteur peut être réglé de 1 à 99 minutes ou en continu
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11761953
Marque: Velp Scientifica™ F10100126
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Thermoréacteur ECO16 Velp Scientifica™ pour l’analyse de la DCO avec une température réglable (jusqu’à 165°C) et un temps de fonctionnement (jusqu’à 999 minutes).
  • Contrôle électronique de la température
  • Régulation de la température de l’air ambiant à 165°C
  • Le temps d’analyse peut être réglé de 1 à 999 minutes ou en continu
  • Traite jusqu’à 14 x Ø16 mm mL tubes à essai
  • Tubes à essai 2 x Ø 22 mm de plus, simultanément
  • L’affichage du compte à rebours de l’écran LCD indique la température et le temps restant
  • Analyse de DCO en 30 minutes seulement à 160°C
  • Les tubes de diamètre 16 mm minimisent la consommation de réactifs
  • Arrêt automatique en fin d’exécution
  • Signaux sonores, par exemple à l’arrêt
  • Le couvercle anti-éclaboussures protège l’utilisateur
Spécification
Certifications/Conformité CE, certificat CB, cNEMKOus
À utiliser avec (application) Analyse de demande chimique en oxygène
Nbre de tests 16
Plage Le minuteur peut être réglé de 1 à 99 minutes ou en continu
Méthode de test COD
Type 230 V / 50-60 Hz