Learn More
Velp Scientifica™ Tube à essai condensateur ECO
Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Thermoréacteurs ECO8, ECO16, ECO25
Conditionnement:
1 pièce
Description
- À utiliser avec : Thermoréacteurs ECO8, ECO16, ECO25
Spécification
Spécification
| Description | 200 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Thermoréacteurs ECO8, ECO16, ECO25 |
| Comprend | Tube en polyéthylène de 3 mètres |