Learn More
Fisherbrand™ Thermoréacteur Eco25 pour l’analyse de la DCO
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage:
70°, 100°, 120°, 150° et 160°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Analyse de la DCO en 30 minutes seulement
- Signal sonore et coupure automatique à la fin de chaque cycle
- Cinq températures sélectionnables : (70°C, 100°C, 120°C, 150° et 160°C)
- Couvercle du tube à essai, protection du bloc chauffant et thermostat de sécurité pour améliorer la sécurité et la fiabilité
Spécification
Spécification
| Description | Thermoréacteur |
| Plage | 70°, 100°, 120°, 150° et 160°C |