Learn More
Velp Scientifica™ Thermoréacteur Eco6pour l’analyse de la DCO
Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Plage:
Le minuteur peut être réglé de 1 à 99 minutes ou en continu
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Contrôle électronique de la température
- Régulation de la température de l’air ambiant à 200°C
- Le temps d’analyse peut être réglé de 1 à 999minutes ou en continu
- Traite jusqu’à 6 x 200 mL tubes à essai, Ø 42 mm ou 6 x 22 mm tubes à essai ou 18Ø16 mm tubes à essai
- L’affichage du compte à rebours de l’écran LCD indique la température et le temps restant
- Analyse de DCO en 30 minutes seulement à 160°C
- Les tubes de diamètre 16 mm minimisent la consommation de réactifs
- Écran LCD pour compréhension immédiate
- Arrêt automatique en fin d’exécution
- Signaux sonores, par exemple à l’arrêt
- Les cloches anti-éclaboussures protègent l’utilisateur et les autres échantillons
Spécification
Spécification
| Description | Thermoréacteur de demande chimique en oxygène |
| À utiliser avec (application) | Analyse de l’eau |
| Plage | Le minuteur peut être réglé de 1 à 99 minutes ou en continu |
| Méthode de test | COD |
| Type | 230 V / 50-60 Hz |
| Dimensions (L x l x H) | 198 x 132 x 319 mm |