Learn More
Velp Scientifica™ Thermoréacteurs ECO8 pour l’analyse de la DCO
Code produit. 15389464 Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
135 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15389464
Marque: Velp Scientifica™ F101A0127
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les Thermoréacteurs ECO8 Velp Scientifica™ pour l’analyse de la DCO permettent la préparation d’échantillons pour la détermination des éléments métalliques et non métalliques dans les matériaux organiques et inorganiques tels que les minéraux, les alliages, les aliments pour animaux, les sols, les sédiments et les tissus organiques.
  • La température monte jusqu’à 160°C
  • Analyse de la DCO en 30 minutes seulement
  • Cinq températures de travail sélectionnables
  • Couvercle du tube à essai, protection du bloc chauffant et thermostat de sécurité pour améliorer la sécurité et la fiabilité
  • Peut traiter 8 échantillons dans des tubes à essai de Ø 16 mm plus un échantillon en Ø 22 mm
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse COD
Plage Réglages de température de 70°, 100°, 120°, 150° et 160°C
Longueur (métrique) 135 mm