Learn More
Éconazole, LoGiCal
Code produit 30463105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463105 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463105 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3432.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Econazole
CAS 27220-47-9
Noms d’analytes ou de composants Econazole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H15 Cl3 N2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Econazole, 1-[(2RS)-2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole, 1H-Imidazole, 1-[2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-, NSC 187789, Imidazole, 1-[2,4-dichloro-beta-[(p-chlorobenzyl)oxy]phenethyl]- (8CI), (+/-)-Econazole, 1-[2,4-Dichloro-beta-[(p-chlorobenzyl)oxy]phenethyl]imidazole
Formule InChI InChI=1S/C18H15Cl3N2O/c19-14-3-1-13(2-4-14)11-24-18(10-23-8-7-22-12-23)16-6-5-15(20)9-17(16)21/h1-9,12,18H,10-11H2
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Clc1ccc(COC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)cc1
Nom IUPAC 1-[2-[(4-chlorophényl)méthoxy]-2-(2,4-dichlorophényl)éthyl]imidazole
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 381.68
Quantité 10 mg
Poids de la formule 380,025 g/mol