Learn More
Éconazole, Mikromol™
Code produit 30049563
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049563 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049563 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3432.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Éconazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Econazole
CAS 27220-47-9
Noms d’analytes ou de composants Econazole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H15 Cl3 N2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Econazole, 1-[(2RS)-2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole, 1H-Imidazole, 1-[2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-, NSC 187789, Imidazole, 1-[2,4-dichloro-beta-[(p-chlorobenzyl)oxy]phenethyl]- (8CI), (+/-)-Econazole, 1-[2,4-Dichloro-beta-[(p-chlorobenzyl)oxy]phenethyl]imidazole
Formule InChI InChI=1S/C18H15Cl3N2O/c19-14-3-1-13(2-4-14)11-24-18(10-23-8-7-22-12-23)16-6-5-15(20)9-17(16)21/h1-9,12,18H,10-11H2
SMILES Clc1ccc(COC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)cc1
Nom IUPAC 1-[2-[(4-chlorophényl)méthoxy]-2-(2,4-dichlorophényl)éthyl]imidazole
Poids moléculaire (g/mol) 381.68
Quantité 250 mg
Poids de la formule 380,025 g/mol