Learn More
Micronova™ Econo CurtainCleaner™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-7202978 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Matériau:
Polyester texturé, intérieur en mousse d’uréthane, doublure en polyester, polyester texturé 100 %, Polyester
Polyester à maille lisse, intérieur en mousse d’uréthane, doublure en polyester, polyester à maille lisse 100 %, Polyester
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 15516180
Marque: Micronova™ ECC614IR
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cet adaptateur en acier inoxydable conçu pour le nettoyage des rideaux fonctionne avec une variété de housses pour offrir une méthode simple de désinfection des rideaux à bandes de salles blanches par fixation au niveau de la partie supérieure et glissement vers le bas, afin de nettoyer efficacement les deux côtés à la fois. L’adaptateur se connecte à n’importe quel manche SSU.
Le Micronova Econo CurtainCleaner™ Tool est équipé de pinces de 14 pouces qui pincent le rideau au niveau de sa partie et glissent vers le bas pour appliquer ou racler le produit nettoyant sur les deux côtés du rideau à la fois. Les housses sont disponibles en polyester lisse ou texturé, avec une couche de mousse qui contient le désinfectant et facilite l’essorage.
  • Pince simple pour nettoyer les rideaux à bandes en vinyle
  • Adaptateur en acier inox électropoli avec pinces doubles de 14 pouces
  • Nettoie les deux côtés du rideau à bandes en même temps
  • Housses disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé :
    • Le polyester à maille lisse NovaPoly — 100 % assure une excellente dispersion des désinfectants
    • PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
  • Conçu pour des environnements propres et contrôlés
  • L’adaptateur se raccorde aux poignées SSU pour une portée étendue
  • Housses irradiées aux rayons gamma disponibles pour les zones aseptiques
  • Peut contenir de l’alcool et des désinfectants forts
  • Lavables et réutilisables
  • Autoclavables
Spécification
Dimensions 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in)
Type de produit Housse pour serpillère à tête plate irradiée
Modèle ECC6-14IR
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 14 in
Stérilité Stérile
Longueur (métrique) 35,6 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 5,1 cm
Largeur (impériale) 2 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Non
Quantité 12 Paquets
Comprend Fixations en acier inox
À utiliser avec (équipement) Adaptateur de serpillère QDECC-14
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des rideaux à bandes de salles blanches
Certifications/Conformité ISO 9001
Color-coded No
Matériau Polyester à maille lisse, intérieur en mousse d’uréthane, doublure en polyester, polyester à maille lisse 100 %, Polyester