Learn More
Fisherbrand™ Compteur de paillasse mécanique
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Description:
Compteur à 6 touches
Compteur à 9 touches
Longueur (métrique):
250mm
320mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Chaque touche enregistre jusqu’à 999
- La fenêtre Total conserve un enregistrement du nombre total d’activations de toutes les autres touches
- Une alarme retentit lorsque le total atteint 100 libellés de touche de cellules sanguines
- HS5360A :
- Baso., Eosin., Mono., Lymph., Poly. et Total,
- Dimensions : 250 x 76 x 56 mm
- HS5360B :
- Baso, Eosin., Myelo., Juven., Stab., Seg., Lymph., Mono. et Total,
- Dimensions : 320 x 76 x 56 mm
- HS5360A :
Spécification
Spécification
| Type de produit | Compteur mécanique |
| Type d’affichage | Mechanical |
| Description | Compteur à 9 touches |
| Modèle | HS5360B |
| Quantité | 1Chaque |
| Hauteur (impériale) | 2.2 in. |
| Hauteur (métrique) | 56mm |
| Longueur (impériale) | 12.6 in. |
| Longueur (métrique) | 320mm |
| Largeur (impériale) | 3 in. |
| Afficher plus |