Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation unis en PTFE économiques
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
12mm
25 mm
40mm
50 mm
Diamètre (métrique):
3 mm
8mm
8 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
Description
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation magnétiques unis en PTFE économiques sont proposés par un fabricant majeur. Ils fonctionnent dans différentes conditions et sont disponibles à un prix abordable.
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Profil rond et lisse pour une grande variété d’applications
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Blanc |
| Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
| Diamètre (impériale) | 0,125 in |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
| Longueur (impériale) | 0,5 in |
| Revêtement | PTFE |
| Diamètre (métrique) | 3 mm |
| Longueur (métrique) | 12mm |
| Afficher plus |