Learn More
Bel-Art™ Pelles d’échantillonnage économiques
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
63 ml
83 ml
125 ml
250 ml
Conditionnement:
12 pièces
Description
- La capacité est indiquée sur chaque pelle blanche
- La mise à niveau de l’échantillon sur le bord supérieur plat garantit une mesure de volume reproductible et cohérente
- Sa forme à fond plat et sa légèreté permet l’utilisation d’une nacelle de pesée
- Les pelles en une seule pièce sont en plastique en polystyrène résistant, de qualité FDA et en polystyrène à impact élevé
Spécification
Spécification
| Quantité | 12/Pk. |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Forme | Flat Bottom |
| Capacité (impériale) | 2 oz |
| Capacité (métrique) | 63 ml |
| Couleur | blanc |
| Certifications/Conformité | FDA |
| Jetable | Oui |
| Type de produit | Pelle |
| Afficher plus |