Learn More
JULABO™ Circulateur Cryo-Compact, CF Series
Code produit. p-8001984
Click to view available options
Modèle:
CF30
CF40
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10081743
Marque: JULABO™ 9400330
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour les applications de température interne et externe. Offre des circulateurs réfrigérés / chauffants compacts. Les petites dimensions globales permettent de placer les unités sur une très petite surface ou au sein d’une installation complexe. Tous les modèles offrent une capacité de chauffage de 2 kW et une classification 3 conforme à la norme DIN12876-1.
  • Conception ergonomique et fonctionnement simple
  • Petites dimensions globales pour un gain d’espace
  • Pavé de touches à l'épreuve des projections
  • Affichage de la température sur le grand écran LED lumineux
  • Contrôle précis de la température PID
  • Interface RS232 pour connexion PC
  • Arrêt de haute température réglable
  • Classification 3 selon la DIN12876-1
  • Connecteurs de pompe pour applications de température externe
  • Ouverture de bain pour le contrôle de la température des petits objets dans le bain
  • Dispositif de vidange à l’avant
Spécification
Température ambiante 5 à 40°C
Capacité (métrique) 3,5 L
Puissance de refroidissement 0,32 kW à 20°C
Gamme de températures de -30°C à +150°C
Affichage LED
Capacité de chauffage 2 kW
Comprend 2 raccords cannelés pour tubes de 8 et 12 mm de diamètre intérieur (raccords de pompe M16x1 femelle)
Modèle CF30
Capacité de la pompe 15 L/min, 0,35 bar
Résolution de la température 0,1°C
Stabilité de la température ±0,03°C
Dimensions (L x l x H) 46 x 24 x 40 cm
Dimensions (L x l x H) intérieures 3 x 16 x 14 cm
Longueur (métrique) 459,74 mm
Longueur (métrique) intérieure 30,48 mm
Largeur (métrique) 238,76 mm
Largeur (métrique) intérieure 160,02 mm
Hauteur (métrique) 398,78 mm
Profondeur (métrique) intérieure 139,7 mm
Poids à l’expédition (métrique) 34,926 kg
Poids (métrique) 35 kg
Tension 230 V
Ampérage 10 A
Fréquence 50 Hz