Learn More
Oakton™ pH-mètre de poche EcoTestr™ pH 2+
Code produit 15682129 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (pH):
0 à 14
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (pH) Conditionnement
15682129 0 à 14 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15682129 Fournisseur Oakton™ Code fournisseur 3542301
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 01-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le pH-mètre de poche Oakton™ EcoTestr™ affiche des mises à jour qui rendent la mesure de la qualité de l’eau plus facile et plus rapide.L’écran est plus grand et offre un meilleur angle de vue ; il comporte des indicateurs de durée de vie de la batterie, de disponibilité et d’étalonnage ; il affiche simultanément les paramètres et les relevés de température.
  • Améliorations de la conception et des fonctions
  • L’écran élargi à 4 chiffres et à deux lignes affiche simultanément les valeurs de pH et de température
  • Une touche supplémentaire offre une interface plus pratique et plus intuitive
  • Le capuchon amélioré fonctionne comme un gobelet d’échantillon et comme une base stabilisatrice pour maintenir le compteur en position verticale
  • Le boîtier, certifié IP67, est étanche et flotte
  • Bouchon étanche, pouvant être fixé sur le dessus du compteur : vous ne perdez plus aucun bouchon.
  • Le bouchon comporte une ligne de remplissage et est plus large, ce qui permet de maintenir le compteur en position verticale pour effectuer les mesures sans utiliser vos mains
  • Étalonnage à une seule touche
  • Nouveau boîtier compatible avec lanières - évite de le perdre ou de le laisser tomber
  • Étanche et flotte
Spécification
Comprend Quatre piles alcalines miniatures A76 1,5 V
Gamme (pH) 0 à 14
Résolution (pH) 0,1
Calibration Points Jusqu’à 3
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C
Type d’affichage Numérique
Indice IP IP67
Précision pH de ±0,1
Compensation thermique Automatique
Type de batterie Quatre piles alcalines miniatures A76 1,5 V (incluses)
Type Testeur