Learn More
Invitrogen™ EDAC, 1-éthyl-3-(3-diméthylaminopropyl)carbodiimide, chlorhydrate
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Description
Les protocoles de réticulation des molécules avec ce réactif se trouvent dans Techniques de bioconjugaison, de G.T. Hermanson (B-7884).
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 mg |
| Poids moléculaire (g/mol) | 191.7 |
| Forme physique | Solide |