Learn More
Édétate disodique, U.S.P., J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
500g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Edetate Disodium |
| CAS | 6381-92-6 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré à col large |
| Formule moléculaire | C10H18N2Na2O10 |
| Numéro MDL | MFCD00150037,MFCD00003541 |
| Quantité | 500 g |
| Synonyme | edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs |
| Clé InChI | OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
| Nom IUPAC | disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate dihydrate |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- EDTA disodium salt dihydrate U.S.P.
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H332-Nocif par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: EDTA disodium salt dihydrate