Learn More
Ansell Gants résistants aux produits chimiques revêtus de PVC certifiés EDGE™ 14-663 - Manchette de sécurité
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Protège les travailleurs exposés à l’huile, à la graisse, à l’acide, aux caustiques et aux alcools
- La finition rugueuse protège contre les abrasions tout en améliorant la préhension, même dans des conditions humides et huileuses
- La flexibilité et le confort entraînent moins de fatigue des mains et une meilleure efficacité de la part du travailleur
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | Conforme à, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
| Applications | Industriel |
| Couleur | Bleu |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | PVC |
| Type de produit | Gants de protection |
| Dimensions | 8 |
| Norme EN388 | 3121A |
| EN ISO 374-1 | Type C |
| Afficher plus |