Learn More
Ansell Gants en polyester à revêtement en polyuréthane EDGE™ 48-125
Code produit 16337721 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16337721 8 12 paires
16317721 6 12 paires
16327721 7 12 paires
16347721 9 12 paires
16357721 10 12 paires
16367721 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16337721 Fournisseur Ansell Code fournisseur 48125080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.80€
    16.95€ / 12 paires
    Économisez 8.85€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le revêtement en polyuréthane sur la paume et les doigts offre un niveau élevé de résistance à l’abrasion, ainsi que des capacités de préhension améliorées.
  • Niveau EN 4 de résistance à l’abrasion
  • Résistance aux déchirures
  • Bonne prise en main pour une meilleure productivité
  • Indique rapidement la contamination par les saletés
  • Structure transparente pour garantir le confor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications/Conformité CE Category II, ANSI/ISEA 105-2024 Cut Level A1, ANSI/ISEA 105-2024 Abrasion Level 4, ANSI/ISEA 105-2024 Puncture Level 2, EN 388:2016 4131, EN 388:2016 4121A, EN ISO 21420:2020, REACH
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie ll ; conforme à REACH
Structure Maille sans coutures
Coating Material Polyuréthane
Couleur Blanc
Finition externe Non texturés
Hand Spécifique
Matériau Polyester
Type de produit Gants sans coutures
Dimensions 8
À utiliser avec (application) Inspection, manipulation générale et conditionnement
Sexe Unisex
Type de manchette de gant Tricoté
Grip Design Smooth
Matériau de revêtement Polyester
Séries 48-125
Yarn Gauge 15
Longueur (impériale) 8.46 to 10.63 in.
Longueur (métrique) 215 to 270 mm
Gamme de produits EDGE