Learn More
Ansell Gants de travail industriels en maille sans coutures à revêtement en polyuréthane EDGE™ 48-126
Code produit 16835230 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Unit Size:
12 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions unitSize
16835230 7 12 paires
16825230 6 12 paires
16845230 8 12 paires
16855230 9 12 paires
16865230 10 12 paires
16875230 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 16835230 Supplier Ansell Supplier No. 48126070
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Les gants de travail industriels associent un revêtement en maille sans couture et un poignet en maille élastique avec revêtement en polyuréthane pour une résistance à l’abrasion.
  • Gant peu coûteux pour travaux légers avec des caractéristiques de qualité
  • Structure sans couture pour garantir le confort et favoriser la sécurité
  • Le polyester de calibre 15 offre souplesse et dextérité
  • Haute sensibilité tactile dans les environnements secs à légèrement huileux
  • Sa couleur foncée cache les saletés pour une durée de vie utile prolongée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications/Conformité ANSI/ISEA 105-2024 Cut Level A1, ANSI/ISEA 105-2024 Abrasion Level 4, ANSI/ISEA 105-2024 Puncture Level 2, CE, EN 388:2016 4121A
Certifications / conformité (Europe) CE, EN 388:2016 4121A
Chemotherapeutic Rated No
Classification Gants de travail industriel
Structure Maille sans coutures
Coating Material Polyuréthane
Couleur Noir
Finition externe Non texturés
Hand Spécifique
Latex Free Non
Matériau Polyester
Type de produit Gants sans coutures
Dimensions 7
À utiliser avec (application) Assemblage automobile, pétrole/gaz et machines / équipements
Sexe Unisex
Type de manchette de gant Tricoté
Grip Design Smooth
Matériau de revêtement Polyester
Doublure Knit
Quantité 12 Pairs
Séries 48-126
Yarn Gauge 15
Longueur (impériale) 8.46 to 10.63 in.
Longueur (métrique) 215 to 270 mm
Gamme de produits EDGE