Learn More
Ansell EDGE™ Gants thermiques 48-216
Code produit 18916920 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Universel
Conditionnement:
6 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
18916920 Universel 6 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18916920 Fournisseur Ansell Code fournisseur 48216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.40€
    61.54€ / 6 paires
    Économisez 18.86€
    23% de réduction
Expédition estimée: 28-12-2026
Des gants thermiques robustes et habiles offrent une protection contre la chaleur, les flammes, les étincelles et les perforations.
  • Défenses renforcées : conformes au REACH et certifiées CE. Les gants offrent une protection EN 12477 Type A pour des tâches exigeantes de soudage et de travail thermique, allant du soudage par bâton et MIG à la coupe et meulage au chalumeau.
  • Fonctionnalités améliorées : Dotés d’un design tridimensionnel amélioré du pouce, les gants de haute dextérité offrent une sensibilité tactile pour un contrôle précis de la soudure.
  • Protection et durabilité accrues : Les gants résistants à la chaleur offrent une plus grande durabilité, sont fabriqués en cuir de vache fendu haut de gamme et possèdent des coutures ondulées cousues à l’aramide.
  • Confort supplémentaire : Les gants de travail respirants possèdent une doublure en coton qui offre une isolation thermique et un confort accru.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Gris
Qualité Non classé
Hand Spécifique
Matériau Cuir
Type de produit Gants de soudure
Dimensions Universel