Learn More
Epredia™ Lames de microtome jetables Edge-Rite™
Découvrez une qualité constante lame après lame et échantillon après échantillon grâce aux lames de microtome jetables Epredia™ Edge-RiteTM.
161.00€ - 187.00€
Spécification
Type de produit | Lames de microtome jetables |
---|---|
Matériau | Acier de qualité chirurgicale |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Profile | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profile | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12688066
|
Epredia™
4275H |
Haut |
187.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12729346
|
Epredia™
4280L |
Faible |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Découvrez une qualité constante lame après lame et échantillon après échantillon grâce aux lames de microtome jetables Thermo Scientific™ Edge-Rite™.
- Acier de qualité chirurgicale
- Les lames à profil haut et bas sont recouvertes d’une couche spéciale pour augmenter la longévité et optimiser la qualité de la coupe
Lames à profil bas :
- Lames 20 % plus épaisses que les lames traditionnelles afin d’augmenter la stabilité du tranchant, ce qui permet une excellente découpe en rubans et une utilisation facilitée dans les cryostats
- Les lames sont 5 % plus longues, permettant plus de coupes par lame
- Les lames sont adaptées à tout porte-lame à profil bas
Spécification
Lames de microtome jetables | |
Acier de qualité chirurgicale | |
Oui |