Learn More
Edoxaban, MedChemExpress
Code produit. 16493748
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16493748
Marque: Medchem Express HY10264
MedChemExpress Edoxaban (DU-176b) is an orally active, highly potent, selective, and direct Factor Xa (FXa) inhibitor with Ki values of 0.561 and 2.98 nM for free human FXa and prothrombinase. Edoxaban exhibits more than 10,000-fold selectivity over other coagulation proteases. Edoxaban can be used in preventing thromboembolic disease research.
Edoxaban (DU-176b) is an orally active, highly potent, selective, and direct Factor Xa (FXa) inhibitor with Ki values of 0.561 and 2.98 nM for free human FXa and prothrombinase. Edoxaban exhibits more than 10,000-fold selectivity over other coagulation proteases. Edoxaban can be used in preventing thromboembolic disease research.
Spécification
Nom chimique ou matériau Edoxaban
CAS 480449-70-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H30ClN7O4S
Quantité 10 mg
Synonyme DU-176
Informations sur la solubilité DMSO : 10 mg/mL (18.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C)C)[C@@H](CC1)C[C@H]([C@H]1NC(C(NC(C=C2)=NC=C2Cl)=O)=O)NC(C3=NC(CC4)=C(CN4C)S3)=O
Poids moléculaire (g/mol) 548.06
Poids de la formule 548.06
Pourcentage de pureté 99.59%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.