Learn More
Edoxaban tosylate monohydrate, MedChemExpress
Code produit. 16413758
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16413758
Marque: Medchem Express HY10264B
MedChemExpress Edoxaban (DU-176b) monohydrate is an orally active, highly potent, selective, and direct Factor Xa (FXa) inhibitor with Kis of 0.561 and 2.98 nM for free human FXa and prothrombinase. Edoxaban monohydrate exhibits more than 10,000-fold selectivity over other coagulation proteases. Edoxaban monohydrate can be used for preventing thromboembolic disease research.
Edoxaban (DU-176b) monohydrate is an orally active, highly potent, selective, and direct Factor Xa (FXa) inhibitor with Kis of 0.561 and 2.98 nM for free human FXa and prothrombinase. Edoxaban monohydrate exhibits more than 10,000-fold selectivity over other coagulation proteases. Edoxaban monohydrate can be used for preventing thromboembolic disease research.
Spécification
Nom chimique ou matériau Edoxaban tosylate monohydrate
CAS 1229194-11-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C31H40ClN7O8S2
Quantité 10 mg
Synonyme DU-176b monohydrate
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (67.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C)C)[C@@H](CC1)C[C@H]([C@H]1NC(C(NC(C=C2)=NC=C2Cl)=O)=O)NC(C3=NC(CC4)=C(CN4C)S3)=O.O=S(C5=CC=C(C)C=C5)(O)=O.O
Poids moléculaire (g/mol) 738.27
Poids de la formule 738.27
Pourcentage de pureté 98.3%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.