Learn More
Hach Lange™ Cartouche du titrateur numérique EDTA
Code produit. 10249430
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Determination of calcium and total hardness
Conditionnement:
30mL
Code produit. 10249430
Marque: Hach Lange™ 1439901
Cartouche de titrateur numérique EDTA, à utiliser avec : Détermination du calcium et de la dureté totale
Spécification
À utiliser avec (application) Determination of calcium and total hardness