Learn More
EDTA sel de magnésium dipotassique, Solstice
Code produit 15720229
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité :25 kg ; Emballage :Boîte en carton ; Qualité :Titration complexométrique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15720229 Quantité :25 kg ; Emballage :Boîte en carton ; Qualité :Titration complexométrique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15720229 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 3335025KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15265.00€
    14437.63€ / 25kg
    Économisez 827.37€
    5% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Pour la complexométrie, ≥ 98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier, avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau EDTA dipotassium magnesium salt
CAS 15708-48-2
Quantité 25 kg
Formule moléculaire C10H12K2MgN2O8 · 2H2O
Synonyme EDTA-K2Mg
Poids moléculaire (g/mol) 426.74
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Boîte en carton