Learn More
EDTA sel de magnésium dipotassique, pour la complexométrie, ≥98 %, Solstice
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | EDTA dipotassium magnesium salt |
| Note relative au nom | Pour la complexométrie, ≥98% |
| % max. CAS | 100.0000% |
| Forme physique | Solid |
| Quantité | 6 x 100 g |
| Formule linéaire | C10H12K2MgN2O8 · 2H2O |
| Poids de la formule | 426.74 |
| Pourcentage de pureté | >98% |
| Qualité | Not Available |
| Conditionnement | Flacon poly |