Learn More
Concentré de sel disodique EDTA, pour la solution standard de 1L, 0,1 M EDTA-Na2, pour la complexométrie, Solstice
Code produit 15665200
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
6 x 1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15665200 6 x 1 de chaque 6 pièces
15655200 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15665200 Fournisseur Fluka Code fournisseur 380576X1EA
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
pour solution standard 1 L, 0,1 M EDTA-Na2, pour complexométrie
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139-33-3 , 7732-18-5
Formule moléculaire C10H14N2Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 336.21
Numéro MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Clé InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Nom IUPAC disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau EDTA disodium salt concentrate
Note relative au nom Pour la solution standard 1L, 0,1 M EDTA-Na2, pour la complexométrie
% min. CAS >15.0000%, >70.0000%
% max. CAS <30.0000%, <85.0000%
Forme physique Concentré
Quantité 6 x 1 de chaque
Conditionnement Ampoule
Formule linéaire [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Numéro UN UN3265
Beilstein 3822669
Synonyme ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid, EDTA-Na2
Poids de la formule 336.21
Qualité Reagent