Learn More
Solution de sel disodique d’EDTA, volumetrique, 0,05 M EDTA-Na2, Solstice
Description
Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Solution |
| Forme physique | Liquid |
| Quantité | 500 mL |
| Formule linéaire | [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3822669 |
| Nom IUPAC | disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate |
| Poids de la formule | 336,21g/mol |
| Qualité | Not Available |
| Densité | 1,01 g/ml à 25 °C |