Learn More
Solution de sel disodique d’EDTA, volumetrique, réag. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, pour complexométrie, Solstice
Description
Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution |
| CAS | 139-33-3 |
| Formule moléculaire | C10H14N2Na2O8 |
| Formule linéaire | [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 |
| Numéro MDL | MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3822669 |
| Synonyme | ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid |
| Clé InChI | ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
| Afficher plus |