Learn More
Solution de sel disodique d’EDTA, volumetrique, réag. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, pour complexométrie, Solstice
Code produit 15644280
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
6 x 500 ml
10 l
6 x 1 l
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
500mL
5L
6 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15644280 6 x 1 l 6 pièces
15614280 500 ml 500mL
15694270 1 l 1L
15604280 2,5 l 2.50L
15654280 6 x 500 ml 6 pièces
15635735 5 l 5L
15624280 5 l 5L
15625735 10 l 10L
15674270 10 l 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15644280 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 345506X1L
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, pour complexométrie
Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau EDTA disodium salt solution
Note relative au nom Volumetrique, Reag. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, pour la complexométrie
CAS 139-33-3, 7732-18-5
% min. CAS ≥90.0000%
% max. CAS ≤100.0000%
Formule moléculaire C10H14N2Na2O8
Formule linéaire [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Numéro MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Beilstein 3822669
Concentration 0,1 M EDTA-Na2
Densité 1.01 g/cm3
Synonyme ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
Clé InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nom IUPAC disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate
Poids moléculaire (g/mol) 336.21
CID PubChem 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Poids de la formule 372.24
Qualité Réactif Ph. Eur.
Conditionnement Flacon poly
Quantité 6 x 1 l