Learn More
Sel de zinc disodique tétrahydraté EDTA, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
:
25 kg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | EDTA disodium zinc salt tetrahydrate |
| CAS | 176736-49-5 |
| % max. CAS | 1 |
| Formule moléculaire | C10H20N2Na2O12Zn |
| Formule linéaire | C10H12N2Na2O8Zn · 4H2O |
| Quantité | 25 kg |
| Synonyme | Disodium zinc ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate; EDTA-Na2Zn |
| Clé InChI | ZEVLVCFKKCNROJ-UHFFFAOYSA-J |
| SMILES | O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Zn++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
| Nom IUPAC | zinc(2+) disodium 2-({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl}(carboxylatomethyl)amino)acetate tetrahydrate |
| Afficher plus |