Learn More
EDTA solution de sel disodique, 0,1 M, Chem-Lab
Code produit. p-8014298
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
1L
500mL
5L
Code produit. 11933153
Marque: Chem-Lab CL0505060500
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisé dans les applications d’électrophorèse et de biologie moléculaire. L’ETDA solution de sel disodique, 0,1 M, Chem-Lab est un chélateur de cations divalents pour les titrations TH. La solution contient 37,224 g d’EDTA diNa · 2H2O par litre d’eau (0.01 M). Sol A = 10°FH/ml ou 5,6°DH/ml.
EDTA sel disodique dihydraté est un chélateur de cations divalents. Il inhibe les enzymes, telles que les métalloprotéases, qui nécessitent des cations divalents pour l’activité. Il est également utilisé dans de nombreux tampons enzymatiques et comme inactivateur enzymatique à des concentrations élevées.
Identifiants chimiques
CAS 6381-92-6
Formule moléculaire C10H18N2Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 372.24
Numéro MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clé InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
CID PubChem 44120005
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Point de fusion 0°C
Couleur Incolore
Densité 1.02g/cm3
pH ±9
Point d’ébullition 100°C
Odeur Odorless
Quantité 500 mL
Informations sur la solubilité Soluble
Nom IUPAC disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate dihydrate
Poids de la formule 372.24g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1mol/L (± 0.0004, 20°C)
Forme physique Liquid