Learn More
Sel dihydrate tétrasodium EDTA, 99-101 %, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethylenediaminetetraacetic Acid Tetrasodium Salt Dihydrate |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 1 kg |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Beilstein | 3861753 |
| Poids de la formule | 416.2 |
| Pourcentage de pureté | 99 to 101% |
| Qualité | Ungraded |