Learn More
Invitrogen™ Human EGFR (ErbB1) [d747-749] [A750P], GST Tag, His Tag Recombinant Protein
Human EGFR (ErbB1) [d747-749] [A750P], GST Tag, His Tag Recombinant Protein
584.00€ - 9130.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_005219.2 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Kinase Assay |
Poids moléculaire | 88.8 kDa |
Famille des kinases | EGF Receptors (ErbBs) |
Longueur des protéines | aa 672 - end |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15980413
|
Invitrogen™
A33512 |
10 μg |
584.00€
10µg |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17128825
|
Invitrogen™
A33571 |
100 μg |
3225.00€
100µg |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17168845
|
Invitrogen™
A33734 |
1 mg |
9130.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
EGFR receptor tyrosine kinase is a transmembrane glycoprotein. Binding of epidermal growth factor to EGFR induces receptor dimerization and tyrosine autophosphorylation and leads to cell proliferation, differentiation, motility, and cell survival. Activation of EGFR triggers mitogenic signaling in gastrointestinal mucosa, and its expression is upregulated in colon cancers and most neoplasms. Activation of EGFR triggers activation of the ERK-signaling pathway in normal gastric epithelial and colon cancer cell lines. Inactivation of EGFR with selective inhibitors significantly reduces ERK2 activation, c-fos mRNA expression and cell proliferation.- Validated for use with the LanthaScreen™ Eu Kinase Binding assay
- Available in multiple pack sizes for convenient use
Spécification
NP_005219.2 | |
88.8 kDa | |
aa 672 - end | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM HEPES pH 7.5, 100 mM NaCl, 5 mM DTT, 15 mM reduced glutathione, 20% glycerol | |
Insect | |
Liquid |
Kinase Assay | |
EGF Receptors (ErbBs) | |
Human | |
GST Tag, His Tag | |
Dry Ice | |
Recombinant, Active, Cytoplasmic, Mutant |