Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Barreaux d’agitation ovoïdes en PTFE
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
9,5mm
70 mm
Diamètre (métrique):
4,76mm
19,05 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Super-strong alnico V magnets remain coupled to drive magnets.
- One-piece coating of PTFE resists corrosion, heat, and cold.
- Chemically inert stir bars won't contaminate liquid being stirred.
- Guaranteed to be leakproof.
- Egg-shaped stir bars have oval magnets—ideal for use in round-bottom flasks.
- Shape conforms to flask bottom and ensures complete mixing.
- Low-friction PTFE coating ensures smooth spinning and maximum energy transfer.
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) | 0.75 in. |
| À utiliser avec (équipement) | Pour les flacons à fond rond de 5000 à 10000 ml |
| Longueur (impériale) | 2.76 in. |
| Diamètre (métrique) | 19,05 mm |
| Longueur (métrique) | 70 mm |
| Matériau | PTFE (polytétrafluoroéthylène) |
| Quantité | 1/boîte |
| Forme | Blanc d’œuf |
| Type | Stir Bar |