Learn More
Melford Solution d'EGTA 0,5 M, pH 8,0
Code produit 30018249
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018249 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30018249 Fournisseur Melford Code fournisseur E1410050.0
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
  • Soluble dans l'eau
  • Stocker à : 2-8 °C
Spécification
Nom chimique ou matériau EGTA 0.5 M Solution pH 8.0
CAS 67-42-5, 7732-18-5
Quantité 50 ml